ADAPA444418-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 4 x 7 - 18 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x 7 - 18 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637622 (NA)
Paramètres
4,200 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
107 mm
Diamètre
20 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket