Key Documents
ADAP05-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.5 mL tubes, pack of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Caractéristiques
holds 1 x 0.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022636227 (NA)
Paramètres
18,400 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
Catégories apparentées
Description générale
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.5 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG