Principaux documents
A8356
Sigma-Aldrich
APR 101
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(2R)-2-[([1,1′-Biphenyl]-4-ylsulfonyl)(1-methylethoxy)amino]-N-hydroxy-3-methyl-butanamide, (R)-N-Hydroxy-2-(N-isopropoxybiphenyl-4-ylsulfonamido)-3-methylbutanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)ON([C@H](C(C)C)C(=O)NO)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O5S/c1-14(2)19(20(23)21-24)22(27-15(3)4)28(25,26)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-5-7-9-16/h5-15,19,24H,1-4H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
Clé InChI
DGZZVIWCMGVHGV-LJQANCHMSA-N
Application
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor. ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development, and embryogenesis.
Actions biochimiques/physiologiques
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor (Gelatinase A, EC 3.4.24.24; TBE-1; LG4A; MONA; Type IV Collagenase). ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development and embryogenesis. IC50 = 0.81 nM on MMP-2.
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges