Principaux documents
81220
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 42/Kit-No 96827
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Forme
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.06 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves