65984
Micro particles based on polystyrene
size: 800 nm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS
About This Item
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
800 nm std dev ≤0.03 μm
Densité
1.05 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves