676845
Éther diéthylique
≥98.0%, ACS reagent, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
8.38 psi ( 20 °C)
Produits recommandés
Nom du produit
Éther diéthylique, ACS reagent, ≥98.0%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
28.5 psi ( 55 °C)
8.38 psi ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Contient
≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
36.5 %
Impuretés
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% (water)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup