34855
Cyclohexane
suitable for HPLC, ≥99.7%
About This Item
UV/Vis spectroscopy: suitable
77 mmHg ( 20 °C)
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
9 %
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Transmittance
220 nm, ≥20%
230 nm, ≥50%
235 nm, ≥80%
255 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
0.780 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 255 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Reported as a solvent/reagent in the synthesis of monovalent magnetoplasmonic nanoparticles.
Autres remarques
- The article number 34855-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34855-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup