31445
Sodium peroxide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Synonyme(s) :
Sodium superoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. ISO
Essai
≥95%
Forme
powder
Impuretés
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
Pf
460 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable