268704
Iron(II) sulfide
technical grade
Synonyme(s) :
Ferrous sulfide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder or chunks
Concentration
60.0-72.0% Fe (titration)
Densité
4.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Fe]
InChI
1S/Fe.S
Clé InChI
MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable