Z804983
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3300 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 131-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3300 μL
Longueur du trajet optique
10x10 mm
Méthode de détection
fluorometric