Y0002006
Sulfobutylbetadex impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,4′-Oxybis-1-butanesulfonic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betadex
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCOCCCC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C8H18O7S2.2Na/c9-16(10,11)7-3-1-5-15-6-2-4-8-17(12,13)14;;/h1-8H2,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FMASHOOOLPDQTK-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable