Y0001038
Benazepril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Benazepril hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benazepril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
Clé InChI
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable