RTC000084
Hexane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1601601
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Point d'ébullition
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C