RDD036
BICINE
Redi-Dri™, ≥99%, free-flowing
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Redi-Dri™
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Qualité
free-flowing
Plage de pH utile
7.6-9.0
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- for SDS-PAGE or Western blot assay, for column wash buffer, to pH solutions, to make digestion buffer for GFP & FRET Microscopy
- labeling buffer to prepare antibody solution for labeing for fluorecent assays
Caractéristiques et avantages
- Redi-Dri™ design controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Eliminates clumps, for safer routine use in lab
- Maintains product moisture, quality, and attributes
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable