QC3074
Hardness/TSS - Whole Volume
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-304H
Concentration
in H2O
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Autres remarques
Analyte
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable