PHR2910
Famotidine Related Compound C
Synonyme(s) :
Famotidine Related Compound C, Famotidine Impurity C (PhEur), (3-[[2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methyl]thio]propionyl]sulfamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1269232
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
famotidine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable