PHR1940
Aspirin Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic acid, Acetylsalicylsalicylic acid, 2-Carboxyphenyl o-acetylsalicylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001161
Famille d'API
aspirin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable