PHR1479
Erythritol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000477
traceable to USP 1241903
Famille d'API
erythritol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 × 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
329-331 °C (lit.)
Pf
118-120 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable