NIST654B
Titanium alloy
NIST® SRM® 654b, Al-V
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Aluminum (Al), Chromium (Cr), Iron (Fe), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Silicon (Si), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Boron (B), Copper (Cu), Tin (Sn), Hydrogen (H), Oxygen (O), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3