Key Documents
NIST2720
Sulfur in di-n-butyl sulfide
NIST® SRM® 2720
Synonyme(s) :
Dibutyl sulfide, 1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.29
Numéro Beilstein :
1732829
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.07 (vs air)
Pression de vapeur
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Conditionnement
pkg of 5 x 4.5 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
188-189 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
141.8 °F
Point d'éclair (°C)
61 °C