Documents
NIST1473C
Low Density Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Polyethylene
About This Item
Formule linéaire :
H(CH2CH2)nH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 60 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable