H159
Heroin
analytical standard, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Diacetylmorphine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Conditions de stockage
desiccated
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: <0.2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL, clear
ethanol: 6 mg/mL
0.1 M HCl: <6.67 mg/mL
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC(C)=O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C21H23NO5/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3/t14-,15+,17-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
GVGLGOZIDCSQPN-PVHGPHFFSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges