G0450000
Glycine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glycine
Fabricant/nom de marque
EDQM
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1