Key Documents
ERMAC213
PAHs in toluene
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Application
PAHs in toluene has been used as a certified reference material for the quantification of semi-volatile organic compounds in air samples using gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC–MS).
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAC213
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Optimisation steps of an innovative air sampling method for semi volatile organic compounds
Lazarov B, et al.
Atmospheric Environment, 79, 780-786 (2013)