D0070000
Dalteparin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Heparin sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dalteparin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable