Key Documents
BCR670
Duck weed (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Aquatic plant (Duck weed)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR670
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Luqman Bin Safdar et al.
The plant genome, 13(2), e20030-e20030 (2020-10-06)
Cadmium (Cd) toxicity is a serious threat to future food security and health safety. To identify genetic factors contributing to Cd uptake in wheat, we conducted a genome-wide association study with genotyping from 90K SNP array. A spring wheat diversity