BCR173
Titania
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Superficie
8.23 m2/g , nitrogen BET specific surface area
Application(s)
general analytical
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR173
BCR173
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable