Principaux documents
918709
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydroxyindole
Synonyme(s) :
Dopamine lutine, Indolylquinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
Clé InChI
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable