86874
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
purum, ≥98.0% (CHN)
Synonyme(s) :
TBAPF6, Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (CHN)
Forme
powder
Impuretés
≤0.3% halogenides (as Br)
≤1% water
Pf
244-246 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Application
- As the supporting electrolyte in cyclic voltammetric studies.
- As a reactant in the synthesis of fluorescent nanofibrous sensing films for detecting nitro-explosive vapors.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable