Principaux documents
77981
Millipore
CT Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Cefixim Tellurite Supplement, Tellurite Cefixim Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
Application
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Escherichia coli 0157.
Composants
(one vial sufficient for 500 mL medium) Potassium tellurite 1.25 mg, Cefixime 0.025 mg
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges