75744
Tributyrin Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
Synonyme(s) :
Butyrate esterase strips, TRIBU Strips
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tributyrin-Strips, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | specific enzyme detection
Stérilité
sterile
Gamme de produits
BioChemika
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 300 strips
Conditions de stockage
(Prevent from moisture)
Technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Moraxella spp.
Neisseria spp.
Description générale
Application
Composants
(contains tributyrin and acidobasic indicator)
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable