53436
Perfringens S.F.P. Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
S.F.P. Selective Supplement, Shahidi Ferguson Perfringens Selective Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 5 vials
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Clostridium spp.
Description générale
Application
Composants
Kanamycin sulphate 6 mg
Polymyxin B 15000 IU
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges