50926
Triéthanolamine
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-nitrilotriéthanol, Tris(2-hydroxyéthyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
600 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Plage de pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
pb
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
17.9-21 °C (lit.)
Solubilité
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup