34217
Ronidazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])n1c(COC(N)=O)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
Clé InChI
PQFRTXSWDXZRRS-FIBGUPNXSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2