Principaux documents
335495
Sigma-Aldrich
Tris(4-nitrophenyl)amine
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
(O2NC6H4)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
~97% (HPLC)
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H
Clé InChI
LSNJBIDKQIRWRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable