Principaux documents
20784
Sigma-Aldrich
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1700, aiguille amovible
1725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81130
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable