Key Documents
12003
Supelco
TIC Standard, 1000 ppm
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Niveau de qualité
Concentration
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
Adéquation
in accordance for application
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves