Accéder au contenu
11618
Calcium metaborate
technical, 39-44% B2O3 basis, 31-37% CaO basis, powder
Synonyme(s) :
Calcium borate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Ca(BO2)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.73
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-224-5
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
technical
form
powder
composition
B2O3, 39-44% , CaO, 31-37%
SMILES string
[Ca++].[O-]B=O.[O-]B=O
InChI
1S/2BO2.Ca/c2*2-1-3;/q2*-1;+2
InChI key
ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Calcium metaborate can be used as an additive to improve the performance of nickel-metal hydride batteries.
  • It is used as a precursor to synthesize calcium hexaboride (CaB6) by electro-reduction that can be used as high capacity anode for aqueous primary batteries.
  • It can also be employed in the preparation of calcium-doped borate glass for thermoluminescent dosimeters (TLD).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)