09823
Formvar solution
~1% in 1,2-dichloroethane, for microscopy
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
~1% in 1,2-dichloroethane
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Densité
1.220-1.256 g/mL at 20 °C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup