02329
Méthane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
0.55 (vs air)
Essai
≥99.0%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
998 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
15 %
pb
−161 °C (lit.)
Pf
−183 °C (lit.)
Densité
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2B - Aerosol cans and lighters
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-188 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves