40-1010
Bromocresol Green solution
pH 3.8-5.4
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
pH
3.8-5.4
Chaîne SMILES
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC(Br)=C(O)C(Br)=C3C)(C4=CC(Br)=C(O)C(Br)=C4C)O1)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
Clé InChI
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1