30-5439
Turbidity standard solution
turbidity 100 NTU
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.1 mg/mL kaolin
Turbidité
100 NTU
Température de stockage
15-25°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable