28-4020
Pyruvate de sodium
SAJ special grade, ≥95.0%
Synonyme(s) :
αAcide α-cétopropionique sodium salt, Acide 2-oxopropanoïque sodium salt, Acide pyruvique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
7
Pf
>300 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable