A propos de cet article
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
6 M, 6 N
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
6 M, 6 N
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyde de sodium solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1