28-1520
Soda lime
for absorption of carbon dioxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+].O=[Ca]
InChI
1S/Ca.Na.H2O.O/h;;1H2;/q;+1;;/p-1
Clé InChI
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1