Key Documents
28-0240
Sigma-Aldrich
Samson′s solution
Synonyme(s) :
Samson’s reagent solution
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable