19-4120
Methyl Red
JIS special grade
Synonyme(s) :
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Acid Red 2
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Disponibilité
available only in Japan
Pf
179-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
Clé InChI
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable