24-5860
L-Proline
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide (S)-pyrrolidine-2-carboxylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable