19-1870
Mercury standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Hg, 1000 ppm Hg
Synonyme(s) :
Mercury(II) chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL Hg
1000 ppm Hg
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Chaîne SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
Clé InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter