15-0330
Acide 3-indole acétique
SAJ special grade, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Heteroauxin, IAA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.5%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
165-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable